Learn More
Amberlite 200, MP Biomedicals™
Código de producto. 11433111 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11433111 100 g
11443111 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11433111 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215027880
Resina de intercambio catiónico de tipo macrorreticular fuertemente ácida. Funcionalidad del ácido sulfónico en forma de sodio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12626-25-4
Número MDL MFCD00145784
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amberlite
Forma física Polvo
Color Amarillo
Cantidad 100 g