Learn More
Amberlite™ 1000H Cation, for Ion Chromatography, Gel, Strongly Acidic, Hydrogen form (size 0.62-0.80mm), Fisher Chemical
Código de producto. 11907001 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Plastic powder jar
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11907001 500 g Plastic powder jar 500 GR
1 options
Código de producto. 11907001 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor IE/1012/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Forma física Sólido
CAS 69011-20-7
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Envase Plastic powder jar
Fórmula molecular C28H30
Número MDL MFCD00132722
Color Ámbar
Sinónimo porapak p, lewatit c267 ion exchange resin, ion exchange resin, benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, cation exchange resin, ethidium bromide adsorber, divinylbenzene, ethylvinylbenzene, vinylbenzene copolymer, ethenylbenzene, diethenylbenzene, ethylethenylbenzene polymer, ethylbenzene, ethylethenylbenzene, diethenylbenzene polymer, sulfonated, benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, sulfonated
Cantidad 500 g
Clave InChI NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
SMILES *
Nombre IUPAC 1,2-bis(etenil)benceno;1-etenil-2-etilbenceno;estireno
Peso molecular (g/mol) 0.00
PubChem CID 172244
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Amberjet 1000 H Resin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzene, diethynyl-,polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, sulfonated