Learn More
Amberjet™ 4200-Cl, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10331424 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10331424 2.5 kg 2.50 KG
10247320 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10331424 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 301330025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 60177-39-1 | C22H31ClN | 344.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60177-39-1
Fórmula molecular C22H31ClN
Peso molecular (g/mol) 344.95
Número MDL MFCD00145586
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amberjet™ 4200-Cl
Forma física Gránulos
Tamaño de partículas 0.600 to 0.800mm harmonic mean size, 0.5% Max. (<0.425mm), 5.0% Max. (>0.850mm), 1.25 uniformity coefficient Max.
Volumen capacidad total (Cl): 1.30 eq/L min.
Capacidad de retención de agua (Cl): 49% to 55%
Color Amarillo
Cantidad 2.5 kg