Learn More
Dowex™ 50WX8 100-200 (H), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398815 1000 g 1 Kg
11378815 50 g 50 g
11388815 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11398815 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13921.0B
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 11119-67-8
Dowex™ 50WX8 100-200 (H) is used as a separation medium for thin layer chromatography and low pressure liquid chromatography. It is also used in the separation process in chemicals and pharmaceuticals. Further, it is employed in deionizing supernatant fraction samples for paper chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Dowex|r 50WX8 100-200 (H) se utiliza como medio de separación para cromatografía de capa fina y la cromatografía líquida de baja presión. También se utiliza en el proceso de separación en productos químicos y farmacéuticos. Además, se emplea en muestras de fracción de sobrenadante desionizante para cromatografía en papel.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11119-67-8
Número MDL MFCD00132726
Nombre IUPAC AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dowex™ 50WX8 100-200 (H)
Cantidad 1000 g
Información de solubilidad Insoluble in water.