Learn More
AmberChrom™, 50WX2, malla 50-100, forma en H, Thermo Scientific™
Código de producto. 17575595 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17575595 500 g 500 g
17565595 100 g 100 g
17555595 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17575595 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 472875000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 69011-20-7 , 7732-18-5
Fórmula molecular C28H30
Peso molecular (g/mol) 0.00
Número MDL MFCD00132722
Clave InChI NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 1,2-dietenilbenceno; 1-etenil-2-etilbenceno; etenilbenceno
SMILES *
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AmberChrom™
Forma física Gránulos
% mín. CAS 18%, 74%
% máx. CAS 26%, 82%
Capacidad de intercambio iónico ≥0.6 eq/L (H form)
Tamaño de partículas 50 to 100 mesh, ≤15 % (< 210 μm), ≤15 % (> 840 μm)
Envase Frasco de plástico
Capacidad de retención de agua 74 to 82 % (H form)
Color De beis claro a naranja a marrón
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Insoluble in water
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dowex 50WX2, 50-100 mesh, ion-exchange resin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: cation exchange resin, strong acidic styrene