Learn More
AmberChrom™, 50WX2, malla 200-400, forma en H, Thermo Scientific™
Código de producto. 17505625 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17505625 100 g 100 g
17515625 500 g 500 g
17595615 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17505625 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 473031000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 69011-20-7 , 7732-18-5
Fórmula molecular C28H30
Peso molecular (g/mol) 0.00
Número MDL MFCD00132722
Clave InChI NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 1,2-dietenilbenceno; 1-etenil-2-etilbenceno; etenilbenceno
SMILES *
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AmberChrom™
Forma física Gránulos
% mín. CAS 18%, 74%
% máx. CAS 26%, 74%
Capacidad de intercambio iónico ≥0.6 eq/L (H form)
Tamaño de partículas 200 to 400 mesh, ≤15 % (< 50 μm), ≤15 % (> 210 μm)
Envase Frasco de plástico
Capacidad de retención de agua 74 to 82 % (H form)
Color De color blanco a amarillo a naranja
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Insoluble in water