Learn More
Dowex™ 50WX2 200-400 (H), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358845 50 g 50 g
11368845 250 g 250 g
11378845 1000 g 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11358845 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13945.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12612-37-2
Dowex™ 50WX2 200-400 (H) is used as a catalyst for selective monotetrahydropyranylation of symmetrical diols and for selective monoesterification of dicarboxylic acids. It is also used to remove calcium from aqueous samples.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Dowex™ 50WX2 200-400 (H) se utiliza como catalizador para la monotetrahidropiranilación selectiva de dioles simétricos y para la monoesterificación selectiva de ácidos dicarboxílicos. También se utiliza para eliminar el calcio de las muestras acuosas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
almacenar en un lugar fresco. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12612-37-2
Número MDL MFCD00132722
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dowex™ 50WX2 200-400 (H)
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Insoluble in water.