Learn More
Amberchrom™ 50WX2 100-200 (H), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338845 250 g 250 g
11328845 50 g 50 g
11348845 1000 g 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11338845 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13944.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12612-37-2
Dowex™ 50WX2 100-200 (H) is used to remove calcium from aqueous samples. It plays a good role in drug delivery systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Amberchrom 50WX2 100-200 (H) se utiliza para eliminar el calcio de las muestras acuosas. Desempeña un buen papel en los sistemas de distribución de fármacos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12612-37-2
Número MDL MFCD00132722
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dowex™ 50WX2 100-200 (H)
Cantidad 250 g
Información de solubilidad Insoluble in water.