Learn More
AmberChrom™, 1x2, malla 50-100, forma en CI, Thermo Scientific™
Código de producto. 17595605 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17595605 500 g 500 g
17585605 100 g 100 g
17575605 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17595605 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 472945000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
CAS 69011-19-4 , 7732-18-5
Fórmula molecular C31H39N
Peso molecular (g/mol) 0.00
Número MDL MFCD00146763
Clave InChI HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 1,2-dietenilbenceno; 1-etenil-2-etilbenceno; etenilbenceno; trimetilamina
SMILES *
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AmberChrom™
Forma física Gránulos
% mín. CAS 35%, 55%
% máx. CAS 45%, 65%
Capacidad de intercambio iónico ≥0.7 eq/L (Cl form)
Tamaño de partículas 50 to 100 mesh, ≤10 % (< 180 μm), ≤10 % (> 500 μm)
Envase Frasco de plástico
Capacidad de retención de agua 65 to 75 % (Cl form)
Color Blanco a amarillo
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Insoluble in water