Learn More
Thermo Scientific™ Viales de vidrio VOA ámbar I-Chem™ con tapón de cierre superior
Código de producto. 16636045
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 mL
40 mL
40 mL
Nivel:
Certificado
Procesados
Sin procesar
Tamaño de la unidad:
paquete de 72
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Nivel Tamaño de la unidad
16636045 20 mL Certificado paquete de 72
31337340 40 mL Sin procesar -
15454373 40 mL Procesados paquete de 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16636045 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor C3460020
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estos viales de vidrio ámbar con tapones con parte superior cerrada para el análisis de orgánicos volátiles (VOA) de la EPA cuando no sea necesario un cierre de septos perforable.
Los viales de vidrio VOA transparentes Thermo Scientific™ ámbar con tapones con parte superior cerrada están diseñados para el análisis de orgánicos volátiles (VOA) de la EPA cuando no se necesita un cierre de septos perforable.Disponibles certificados para garantizar el cumplimiento de las especificaciones de rendimiento de la EPA para los análisis de orgánicos volátiles, procesados del mismo modo que los viales certificados, pero sin la documentación de certificación, o sin procesar y listos para su propio procedimiento de limpieza.
Features:
  • Amber color protects light-sensitive analytes from breakdown
  • Choose from 20mL or 40mL sizes
  • Closed-top white polypropylene cap with PTFE-faced silicone liner bonded to the cap for a secure seal
  • Directly compatible with automation
  • Closures assembled to vials
Conduct applications accurately with Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Graduated Cylinders, which feature generous pour spouts, molded-in graduations and a large blue base. There is no meniscus to confuse readings, eliminating guesswork; the cylinders can be chemically sterilized and are suitable for food and beverage use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción I-Chem 20mL Vial amber closed top certified
Material (revestimiento) PTFE-faced Silicone
Diámetro exterior (imperial) 1,1 in, 28 mm
Color Amber
Material Glass (Type 1)
Esterilidad Estéril
Volumen (métrico) 20 mL
Altura (imperial) 2,25 in
Nivel Certificado
N.º por caja 72
Tapones de repuesto B267-2414UBB
Volumen (imperial) 0,5 oz
Volumen hasta el borde (imperial) 0,8 oz
Volumen hasta el borde (métrico) 23.5 mL
Volumen total (métrico) 20 mL
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Closed Cap with Silicone Liner
Cantidad 72 Cs.
Tamaño del tapón 24-414
Para utilizar con (equipo) Volatile Organic Analysis
Certificaciones/conformidad Certified and Processed vials meet or exceed EPA performance based standards for volatile organic an
Altura (métrico) 57 mm
Tipo de producto Vial