Learn More
Thermo Scientific™ Viales de vidrio VOA ámbar I-Chem™ con tapón de cierre superior
Código de producto. 15454373
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 mL
40 mL
40 mL
Nivel:
Certificado
Procesados
Sin procesar
Tamaño de la unidad:
paquete de 72
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Nivel Tamaño de la unidad
15454373 40 mL Procesados paquete de 72
31337340 40 mL Sin procesar -
16636045 20 mL Certificado paquete de 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15454373 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor C2460040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.00€
    210.00€ / paquete de 72
    Ahorro 6.00€
    2% Descuento
En stock
Utilice estos viales de vidrio ámbar con tapones con parte superior cerrada para el análisis de orgánicos volátiles (VOA) de la EPA cuando no sea necesario un cierre de septos perforable.
Los viales de vidrio VOA transparentes Thermo Scientific™ ámbar con tapones con parte superior cerrada están diseñados para el análisis de orgánicos volátiles (VOA) de la EPA cuando no se necesita un cierre de septos perforable.Disponibles certificados para garantizar el cumplimiento de las especificaciones de rendimiento de la EPA para los análisis de orgánicos volátiles, procesados del mismo modo que los viales certificados, pero sin la documentación de certificación, o sin procesar y listos para su propio procedimiento de limpieza.
  • El color ámbar protege los analitos fotosensibles para evitar que se descompongan
  • Elija entre tamaños de 20 ml o 40 ml
  • Tapón de polipropileno blanco con parte superior cerrada y revestimiento de silicona con lámina de PTFE en el tapón para un sellado seguro
  • Compatibles directamente con automatización
  • Tapones acoplados a viales
Lleve a cabo aplicaciones de forma precisa con las probetas graduadas de polipropileno Thermo ScientificTM NalgeneTM, que cuentan con boquillas para vertido de dimensiones generosas, graduaciones moldeadas y una gran base azul.No hay ningún menisco que confunda las lecturas, lo que elimina las conjeturas; las probetas se pueden esterilizar químicamente y son aptas para uso en alimentación y bebidas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vial I-Chem de 40 ml ámbar, con parte superior cerrada, `procesado
Material (revestimiento) PTFE-faced Silicone
Diámetro exterior (imperial) 1,1 in, 28 mm
Color Ámbar
Material Vidrio (tipo 1)
Esterilidad Estéril
Volumen (métrico) 40 mL
Altura (imperial) 3,75 in
Nivel Procesados
N.º por caja 72
Tapones de repuesto B267-2414UBB
Volumen (imperial) 1 oz
Volumen hasta el borde (imperial) 1,5 oz
Volumen hasta el borde (métrico) 44 mL
Volumen total (métrico) 40 mL
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón cerrado con revestimiento de silicona
Cantidad 72 cajas
Tamaño del tapón 24-414
Para utilizar con (equipo) Análisis de orgánicos volátiles
Certificaciones/conformidad Los viales certificados y procesados cumplen o superan los estándares de rendimiento de la EPA para análisis de orgánicos volátiles
Altura (métrico) 95 mm
Tipo de producto Vial