Learn More
BRAND™ Matraz de medición ámbar de la USP
Código de producto. 15881208 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
20 ml
250 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15881208 250 ml cada uno
15811208 5 ml cada uno
15831208 20 ml cada uno
15801218 1000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15881208 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 957489
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con tapón de polipropileno
  • Boro 3.3
  • Conforme a DIN EN ISO 1042
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Con certificado de lote USP
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Material del cierre Polipropileno
    Color Ámbar
    Capacidad (métrico) 250 ml
    Material Vidrio borosilicatado (3.3)
    Junta de toma Junta esmerilada NS de 14/23
    Clase A