Descripción
- Los bidones de vidrio ámbar con agarres moldeados para los dedos son la solución de almacenamiento perfecta para productos sensibles a la luz
- El vidrio ámbar protege contra los rayos UV dañinos
- Incluye tapones revestidos de espuma de PE fenólica negra/PTFE
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2500 ml |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 35 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 24 mm |
| Material | Vidrio (tipo 3) |
| Cantidad | 6 |
| Color del tapón | Negro |
| Acabado del cuello | 38-430 |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Estrecha |
| Mostrar más |