Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Matraces de fondo redondo ámbar con junta cónica esmerilada
Código de producto. 11842552
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11842552 500 ml paquete de 10
1 options
Código de producto. 11842552 Proveedor Lenz Laborglasintrumente™ N.º de proveedor 03003158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    830.00€
    664.94€ / paquete de 10
    Ahorro 165.06€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Matraz de vidrio DURAN™ con junta cónica esmerilada
  • Conforme a DIN EN ISO 4797 y además de la norma
  • Con etiqueta de inscripción
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4797
Color Ámbar
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
N.° por paquete 10
Junta de toma 29/32
Diámetro exterior (métrico) 105 mm