Learn More
Azpack™ Frascos para polvo de vidrio ámbar y cuello ancho con tapones de rosca de urea negros
Código de producto. 11358023
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Tamaño del tapón:
28/R3
33/R3
38/R3
48/R3
58/R3
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
paquete de 40
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
11358023 15 ml 28/R3 paquete de 40
12317148 30 ml 33/R3 paquete de 40
12327148 60 ml 38/R3 paquete de 40
12347148 125 ml 38/R3 paquete de 40
12367148 250 ml 48/R3 paquete de 20
12387148 500 ml 58/R3 paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11358023 Proveedor Azpack™ N.º de proveedor 11358023
Productos para la preparación y el almacenamiento de muestras
Usar código promocional 27996
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 01-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos frascos para almacenamiento general. Los frascos para polvo de vidrio ámbar y cuello ancho Azpack™ con tapones de rosca de urea negros proporcionan protección para los líquidos sensibles a la luz.
  • Fabricado en vidrio sodocálcico de color ámbar
  • Incluye tapón de rosca de urea negro
  • Tapón con revestimiento Steran recubierto de pulpa de madera (PVDC)
Especificaciones
Capacidad (métrico) 15 ml
Color Ámbar
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 40/paq.
Color del tapón Negro
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 55 mm
Revestimiento del tapón PVDC recubierto de pulpa de madera
Material del cierre Urea
Tamaño del tapón 28/R3
Diámetro (métrico) 33 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca