Learn More
Karl Hecht™ Viales de muestra de vidrio ámbar con Snap-Cap
Descripción
- Fondo plano
- Con borde enrollado
- Disponibles en una gama de capacidades
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Natural |
| Diámetro interior (métrico) | 22 mm |
| Color | Ámbar |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 10 mL |
| Material del cierre | Polietileno |
| Tipo de tapón | Tapón a presión |
| Cantidad | 200/Pk. |
| Altura (métrico) | 45 mm |
| Tipo de producto | Vial para muestras |