Learn More
Fisherbrand™ Frascos redondos tipo Boston ámbar limpios por encargo
Produktkod. 13137474 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Capacidad (métrico):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
Förpackningsstorlek:
24 PCS
paquete de 12
paquete de 24
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Capacidad (métrico) unitSize
13137474 125 ml paquete de 24
11744289 60 ml 24 PCS
13168063 250 ml paquete de 12
13127474 500 ml paquete de 12
11754289 1000 mL paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 13137474
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Ideal para el almacenamiento de disolventes, productos químicos y muestras. Los frascos redondos tipo Boston color ámbar y limpios a medida Fisherbrand™ se fabrican con vidrio sódico-cálcico de color ámbar.
  • Cuello estrecho
  • Prelimpiados para partículas visibles con agua desionizada
  • Con tapón de polipropileno blanco con revestimiento de espuma de polietileno con exterior de PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Capacidad (métrico) 125 ml
Capacidad (imperial) 4,22 oz
Procedimiento de limpieza Agua purificada USP
Color Ámbar
Material De cristal
Cantidad 24/paq.
Color del tapón Blanco
Material de revestimiento PTFE
Closure Included Sí
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Tipo de producto Frasco redondo Boston
Revestimiento del tapón Polietileno
Material del cierre PTFE
Tamaño del tapón 22-400 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.