Learn More
VITLAB™ Frasco de depósito de vidrio ámbar, cuadrado
Código de producto. 10365422
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10365422 1000 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10365422 Proveedor VITLAB™ N.º de proveedor 1671500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.90€
    18.46€ / paquete de 1
    Ahorro 2.44€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Mida el volumen con el frasco de depósito de vidrio ambar, cuadrado Vitlab™ Es un material de vidrio esencial para sus necesidades de laboratorio.
  • Cuadrada
  • Ámbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Recubrimiento Etileno acrilato
Color Ámbar
Para utilizar con (aplicación) Para la medición de volumen
Incluye Tapón de rosca
Material De cristal
Temperatura máxima 80 °C
N.° por paquete 1Each
Temperatura de funcionamiento 80 °C
Cantidad 1Each
Tamaño de rosca (métrico) GL 45
Closure Included Sí
Altura (métrico) 223 mm
Diámetro (métrico) 96 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Cuadrado
Tipo de producto Frasco de depósito cuadrado