Learn More
Azpack™ Frascos Winchester de cuello estrecho de vidrio ámbar con tapones de Polycone negros
Descripción
- Vidrio sodocálcico ámbar.
- Incluye tapón cónico de polietileno negro
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Color | Ámbar |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Cantidad | 10/paquete |
| Anchura (métrico) | 98 mm |
| Color del tapón | Negro |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Estrecha |
| Altura (métrico) | 242,6 mm |
| Revestimiento del tapón | Cono de polietileno |
| Mostrar más |