Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ embudos de separación de vidrio borosilicatado ámbar con tapón de PTFE
Descripción
- Con conector de NS y tapón de PE
- Sin escala
- Con tapón de PTFE
- Con dispositivo de retención de rosca
- Material: vidrio borosilicatado 3.3;
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Incluye | Tapón PTFE y dispositivo de retención de rosca |
| Número de junta | Toma 29/32 NS |
| Tipo de producto | Embudo de decantación |