Learn More
Dicloruro de ambenonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cloruro de ambenonio |
| Cantidad | 250 mg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 606.2062 |
| Peso molecular | 608.47 |
| Clave InChI | DXUUXWKFVDVHIK-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [Cl-].[Cl-].CC[N+](CC)(CCNC(=O)C(=O)NCC[N+](CC)(CC)CC1=CC=CC=C1Cl)CC1=CC=CC=C1Cl |
| Nombre IUPAC | [(2-chlorophenyl)methyl](2-{[(2-{[(2-chlorophenyl)methyl]diethylazaniumyl}ethyl)carbamoyl]formamido}ethyl)diethylazanium dichloride |
| Peso molecular (g/mol) | 608.47 |