Learn More
Dicloruro de ambenonio, TRC
Código de producto. 18083310
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18083310 2.5 g 2.50 g
18091110 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18083310 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5758752.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115-79-7
Fórmula molecular C28 H42 Cl2 N4 O2. 2 Cl
Sinónimo Bencenetanamino, N,N'-[(1,2-dioxo-1,2-etanolo)bis(imino-2,1-etanoldiilo)]bis[2-cloro-N,N-dietil-, cloruro (1:2) ∣Amonio, [oxalilbis(iminoetileno)]bis[(o-clorobencilo)dietilo-, dicloruro (8CI) ∣Bencenometaminio, N,N'-[(1,2-dioxo-1,2-etanolo)bis(imino-2,1-etanolo)]bis[2-cloro-N,N-dietil-, dicloruro (9CI) ∣[Oxalilbis(iminoetilio)]bis[(o-clorobencilo)cloruro de dietilamo] (6CI,7CI) ∣ cloruro∣ de ambenonioDicloruro∣de ambenonio Cloruro∣de ambestigmina Cloruro∣de missura∣ ∣misurano Cloruro de misurano Mitelasa∣cloruro de mitelasa∣N,N'-Bis-(2-dietilaminoetil)oxamida bis-2-clorobenzilcloruro∣N,N'-Bis-2-[(2-clorobencil)cloruro de dietilamonio]-etiloloxamida∣Oxamilila∣Oxazil∣Oxazil∣Win 8077
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cloruro de ambenonio
Cantidad 2.5 g
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formula Weight (peso de la fórmula) 606.2062
Peso molecular 608.47