Learn More
Cloruro de ambenonio, LoGiCal
Código de producto. 30458690
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30458690 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30458690 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1782.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ambenonium Chloride
CAS 115-79-7
Nombres de analitos o componentes Ambenonium Chloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C28 H42 Cl2 N4 O2 . 2 Cl
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzenemethanaminium, N,N'-[(1,2-dioxo-1,2-ethanediyl)bis(imino-2,1-ethanediyl)]bis[2-chloro-N,N-diethyl-, chloride (1:2), Ammonium, [oxalylbis(iminoethylene)]bis[(o-chlorobenzyl)diethyl-, dichloride (8CI), Benzenemethanaminium, N,N'-[(1,2-dioxo-1,2-ethanediyl)bis(imino-2,1-ethanediyl)]bis[2-chloro-N,N-diethyl-, dichloride (9CI), [Oxalylbis(iminoethylene)]bis[(o-chlorobenzyl)diethylammonium chloride] (6CI,7CI), Ambenonium chloride, Ambenonium dichloride, Ambestigmin chloride, Misuran, Mysuran, Mysuran chloride, Mytelase, Mytelase chloride, N,N'-Bis-(2-diethylaminoethyl)oxamide bis-2-chlorobenzylchloride, N,N'-Bis-2-[(2-chlorobenzyl)diethylammonium chloride]-ethyloxamide, Oxamizil, Oxazil, Oxazyl, Win 8077
Fórmula InChI InChI=1S/C28H40Cl2N4O2.2ClH/c1-5-33(6-2,21-23-13-9-11-15-25(23)29)19-17-31-27(35)28(36)32-18-20-34(7-3,8-4)22-24-14-10-12-16-26(24)30;;/h9-16H,5-8,17-22H2,1-4H3;2*1H
Tipo de solución Neat
SMILES [Cl-].[Cl-].CC[N+](CC)(CCNC(=O)C(=O)NCC[N+](CC)(CC)Cc1ccccc1Cl)Cc2ccccc2Cl
Nombre IUPAC (2-clorofenil)metil-[2-[[2-[2-[(2-clorofenil)metil-dietilazanioil]etilamino]-2-oxoacetil]amino]etil]-dietilazanio;dicloruro
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 608.47
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 606.2062 g/mol