Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amaranth |
| CAS | 915-67-3 |
| Fórmula molecular | C20H11N2Na3O10S3 |
| Número MDL | MFCD00004076 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | amaranth, azo rubin, amaranth, analytical standard, amaranth azorubin s, amaranth, dye content 85-95 %, trisodium 3-hydroxy-4-e-2-4-sulfonatonaphthalen-1-yl diazen-1-yl naphthalene-2,7-disulfonate, trisodium 3-oxo-4-4-sulfonatonaphthalen-1-yl hydrazinylidene naphthalene-2,7-disulfonate |
| Clave InChI | VOBHRQFELWTZFS-DXVNCNPQSA-K |
| SMILES | [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)\C2=N\NC1=C2C=CC=CC2=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O |
| Nombre IUPAC | (4E)-3-oxo-4-[2-(4-sulfonatonaftaleno-1-il)hidrazin-1-ilideno]-3,4-dihidronaftaleno-2,7-disulfonato de trisodio |
| Peso molecular (g/mol) | 604.46 |
| Mostrar más |