Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amaranto, 85 %
Código de producto. 10031690 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10031690 25 g Frasco de vidrio 25 g
10606154 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10187403 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10031690 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 153030250
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 915-67-3 | C20H11N2Na3O10S3 | 604.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 915-67-3
Fórmula molecular C20H11N2Na3O10S3
Peso molecular (g/mol) 604.46
Número MDL MFCD00004076
Clave InChI VOBHRQFELWTZFS-DXVNCNPQSA-K
Sinónimo Acid Red 27, C.I. 16185
PubChem CID 6364527
Nombre IUPAC trisodio; 3-oxo-4-[(4-sulfonatonaftaleno-1-il)hidrazinilideno]naftaleno-2,7-disulfonato
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)\C2=N\NC1=C2C=CC=CC2=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amaranth
Punto de fusión 218.0°C to 220.0°C
Nombre de nota Pure
Intervalo de porcentaje de ensayo 85%
Índice Merck 15, 369
Información de solubilidad Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol and propylene glycol, slightly soluble in alcohol, insoluble in most organic solvents
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 604.46
Porcentaje de pureza 85%
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
UV_Vis 80% min.
Color Marrón a marrón-rojo
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Amaranth
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2