Learn More
Amaranto (>85%), TRC
Código de producto. 30135648
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135648 50 g 50 g
30134909 25 g 25 g
17923565 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135648 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA57598850G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 915-67-3
Fórmula molecular C20 H11 N2 O10 S3. 3 Na
Sinónimo 2,7-ácido naftaleno-disulfónico, 3-hidroxi-4-[(4-sulfo-1-naftalenil)azo]-, sal trisódica (9CI) ∣Burdeos S (6CI) ∣C.I. Rojo ácido 27 (7IC) ∣C.I. Ácido Rojo 27, sal trisódica (8CI) ∣1-(4-Sulfo-1-naftilazo)-2-naftol-3,6-ácido disulfónico sal∣trisódica 1302 Rojo∣1508 Rojo∣2-Hidroxi-1,1'-azonaftaleno-3,6,4'-ácido trisulfónico sal∣trisódica Ácido amaranto∣Amaranto Ácido I∣Ácido amaranto Ácido∣J Ácido amaranto N∣Ácido Cuero Rojo I 2BW∣Ácido cuero Rubina S∣Ácido Rojo 27∣Amaranto∣Amácido Amaranto∣ ∣Amaranto Amaranto (tinte) ∣Amaranto 307018∣Amaranto 36010∣Amaranth 85∣Amaranth A∣Amaranth B∣Amaranth BPC∣Amaranth Extra∣Amaranth Lake∣Amaranth R∣Amaranth S∣Especial Amaranth Puro∣USP∣Amaranth WD∣Amaranth rojo∣Amaranthe∣Azo Red R∣Azo Rubine S-FQ∣Azo Rubine SF∣Azo Ruby S∣Azorubin S∣Basovit Red 470E∣Bordeaux S Extra Conc. Un Bordeaux S Extra Puro∣A∣Borunil Rojo A-B∣C.I. 16185∣C.I. Food Red 9∣Canacert Amaranth∣Carmine Red E 123∣Certicol Amaranth S∣Cogilor Red 318.11∣Cranberry∣Red D & C Red 2∣D y C Red No. 2∣D &C Red No. 2∣Daishiki Amaranth∣Dolkwal Amaranth∣Dye Red Raspberry∣E 123∣Edicol Amaranth∣Edicol Supra Amaranth A∣Edicol Supra Amaranth AS∣Euorcert Allura 311801∣Eurocert Amaranth∣FD y C Red No. 2∣FD &C Red 2∣Fast∣Red Red 2∣Food Red 2 Food Red 9∣Comida Rojo Nº 2∣Fruta Roja A Geigy∣HD Amaranto B∣HD Amaranto Supra∣Hexacert Rojo Nº 2∣Hexacol Amaranto B Extra∣Hidácido∣Amaranto Hidácido Amaranto 21-6008∣Hispacid Rojo AM∣Japón Comida Rojo Nº 2∣Japón Rojo 2∣Japón Rojo Nº 2∣Java Amaranth∣KCA Foodcol Amaranth Amaranth A∣Kayaku∣Amaranth Kayaku Color Alimenticio Rojo Nº 2∣Kiton Rubine S∣L Rojo 3∣L Rojo Z 3050∣Lissamine Amaranth AC∣Arce Amaranth∣Naftol Rojo LZS∣Naftol Rojo S∣Rojo S, Conc. Especialmente Puro∣Naftol Rojo S Especialmente Puro∣Rojo SI∣Necol Amaranto∣Neklacid Rojo A∣PuriColor Rojo ARE 27∣Rakuto Amaranth∣Red No. 2∣Red dye nº 2∣Ritacid Red∣G Rouge Solid E∣S-Azo Rubine∣San-ei Amaranth∣Sandal I∣Shikiso Amaranth∣Sicomet∣Amaranth Sicomet Amaranth 85E123∣Solar Red O∣Takaoka Amaranth∣Tertracid Red A∣Toyo Amaranth∣Amaranto triácido Una∣sal trisódica de 1-(4-sulfo-1-naftilazo)-2-naftol-3,6-ácido∣disulfónico Usacert Rojo nº 2∣Victoria Rubine O∣Victory Escarlata∣Agua Roja 176574∣Whortleberry Red∣Wool Burdeos 6RK∣Lana Roja 40F∣Xiancai Red
Especificaciones
Formato Sin diluir
Formula Weight (peso de la fórmula) 603.9269
Clave InChI VOBHRQFELWTZFS-DXVNCNPQSA-K
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)\C2=N\NC1=C2C=CC=CC2=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC trisodium (4E)-3-oxo-4-[2-(4-sulfonatonaphthalen-1-yl)hydrazin-1-ylidene]-3,4-dihydronaphthalene-2,7-disulfonate
Cantidad 50 g
Peso molecular (g/mol) 604.46
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de solución Sin diluir