Learn More
Amantadine, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amantadine |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H17N/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6,11H2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.1361 |