Learn More
Clorhidrato de Amantadina, TRC
Código de producto. 30137158
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137158 5 g 5 g
17912465 100 mg 100 miligramos
17914345 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137158 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5758205G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 665-66-7
Fórmula molecular C10 H17 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 187.71
Sinónimo 1-Adamantanamine, hydrochloride (8CI), Adamantanamine hydrochloride (6CI), Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine, hydrochloride (9CI), 1-Adamantamine hydrochloride, 1-Adamantylamine hydrochloride, 1-Aminoadamantane hydrochloride, ADS 5102, Adamantylamine hydrochloride, Adamin, Adamine, Amantadine hydrochloride, Amazolon, Aminoadamantane hydrochloride, EXP 105-1, Mantadan, Mantadine, Mantadix, Midantan, Midantane, Mydantane, NSC 83653, Symadine, Symmetrel, Virasol, Virofral
Nombre IUPAC adamantan-1-amina; clorhidrato
SMILES Cl.NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amantadine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H17N.ClH/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10;/h7-9H,1-6,11H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.1128
Porcentaje de pureza >95%