Learn More
Clorhidrato de amantadina, Mikromol™
Código de producto. 17933546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17933546 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 17933546 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0564.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de amantadina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amantadine Hydrochloride
CAS 665-66-7
Nombres de analitos o componentes Amantadine Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H17 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Amantadine Hydrochloride, 1-Adamantanamine hydrochloride, Adamantanamine hydrochloride, 1-Adamantamine hydrochloride, 1-Adamantylamine hydrochloride, 1-Aminoadamantane hydrochloride, Adamantylamine hydrochloride, Adamin, Adamine, Amantadine hydrochloride, Amazolon, Aminoadamantane hydrochloride, EXP 105-1, Mantadan, Mantadine, Mantadix, Midantan, Midantane, Mydantane, NSC 83653, Symadine, Symmetrel, Virasol, Virofral, Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine hydrochloride (1:1), Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C10H17N.ClH/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10;/h7-9H,1-6,11H2;1H
SMILES Cl.NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Nombre IUPAC adamantan-1-amina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 187.71
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 187,1128 g/mol