Learn More
Amantadine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16468478
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16468478 10 g 10 g
16444357 50 g 50 g
16400918 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16468478 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0402A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Amantadine (1-Adamantanamine) hydrochloride is an orally avtive and potent antiviral agent with activity against influenza A viruses.
Amantadine hydrochloride inhibits several ion channels such as NMDA and M2, and also inhibits Coronavirus ion channels. Amantadine hydrochloride also has anti-orthopoxvirus and anticancer activity. Amantadine hydrochloride can be used for Parkinson's disease, postoperative cognitive dysfunction (POCD) and COVID-19 research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amantadine hydrochloride
Forma física Solid
CAS 665-66-7
Color Blanco
Cantidad 10 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H18ClN
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo 1-Adamantanamine hydrochloride 1-Adamantylamine hydrochloride 1-Aminoadamantane hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (532.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (266.37 mM)
SMILES NC1(C2)C[C@@H]3C[C@@H](C[C@H]2C3)C1.Cl
Peso molecular (g/mol) 187.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.71
Porcentaje de pureza 98.0%