Learn More
Clorhidrato de amantadina-d15, TRC
Código de producto. 30314712
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30314712 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30314712 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5758221MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amantadine-d15
CAS 33830-10-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10 2H15 H2 N
Cantidad 1 mg
Sinónimo Amantadine D15, 1-Adamantan-d15-amine
Fórmula InChI InChI=1S/C10H17N/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6,11H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D,8D,9D
SMILES [2H]C1([2H])C2([2H])C([2H])([2H])C3([2H])C([2H])([2H])C1([2H])C([2H])([2H])C(N)(C3([2H])[2H])C2([2H])[2H]
Nombre IUPAC 2,2,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9,10,10-pentadecadeuterioadamantan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 166.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.2303
Porcentaje de pureza >95