Learn More
Amantadina D15, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amantadine-d15 |
| CAS | 33830-10-3 |
| Fórmula molecular | C10 2H15 H2 N |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H17N/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6,11H2/t7-,8+,9-,10-/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D,8D,9D |
| SMILES | [2H]C1([2H])[C@@]2([2H])C([2H])([2H])[C@@]3([2H])C([2H])([2H])[C@]1([2H])C([2H])([2H])[C@](N)(C3([2H])[2H])C2([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9,10,10-pentadecadeuterioadamantan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 166.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.2303 g/mol |