Learn More
Tocris Bioscience™ α-Amanitin
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18742514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18742514 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18742514 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4025/1
Inhibitor of RNA polymerase II
Inhibitor of RNA polymerase II. Inhibits transcription in eukaryotic cells. Binds and blocks the largest subunits of RNA polymerase II, preventing new ribonucleotides from incorporating into the nascent RNA chain. Potent amatoxin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 23109-05-9
Cantidad 1 mg
Tipo de producto α-Amanitin
Pureza >95%
Peso molecular 918.977