Learn More
α-Amanitin, MedChemExpress
Descripción
α-Amanitin is the principal toxin of several deadly poisonous mushrooms, exerting its toxic function by inhibiting RNA-polymerase II.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | α-Amanitin |
| CAS | 23109-05-9 |
| Color | Light Brown |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C39H54N10O14S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | α-Amatoxin |
| Información de solubilidad | H2O : 100 mg/mL (108.82 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (54.41 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=S(C[C@@](NC(CNC([C@@]([C@@H](C)CC)([H])N1)=O)=O)([H])C(N[C@@](C(N(C[C@H](O)C2)[C@]2([H])C3=O)=O)([H])CC(N)=O)=O)C4=C(C[C@](C(NCC1=O)=O)([H])NC([C@](N3)([H])[C@@H](C)[C@@H](O)CO)=O)C5=CC=C(O)C=C5N4 |
| Peso molecular (g/mol) | 918.97 |
| Mostrar más |