Learn More
AM966, MedChemExpress
Código de producto. 16476706
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16476706 100 mg 100 miligramos
16456418 10 mg 10 miligramos
16439007 5 mg 5 miligramos
16422527 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16476706 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15277
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress AM966 is a high affinity, selective, oral LPA1-antagonist, inhibits LPA-stimulated intracellular calcium release (IC50=17 nM).
AM966 is a high affinity, selective, oral LPA1-antagonist, inhibits LPA-stimulated intracellular calcium release (IC50=17 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AM966
CAS 1228690-19-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H23ClN2O5
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (203.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1=CC=C(C2=CC=C(C3=C(NC(O[C@@H](C4=CC=CC=C4Cl)C)=O)C(C)=NO3)C=C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 490.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 490.93
Porcentaje de pureza 98.64%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation