Learn More
AM580, MedChemExpress
Código de producto. 16480347
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16480347 50 mg 50 miligramos
16456707 5 mg 5 miligramos
16433998 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16480347 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10475
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress AM580 is a selective RARα agonist with IC50 and EC50 of 8 nM and 0.36 nM, respectively.
AM580 is a selective RARα agonist with IC50 and EC50 of 8 nM and 0.36 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AM580
CAS 102121-60-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H25NO3
Cantidad 50 mg
Sinónimo CD336 NSC608001 Ro 40-6055
Información de solubilidad DMSO : ≥ 45 mg/mL (128.04 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC(CC1)(C)C2=C(C=CC(C(NC3=CC=C(C(O)=O)C=C3)=O)=C2)C1(C)C
Peso molecular (g/mol) 351.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.44
Porcentaje de pureza 99.46%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death