Learn More
AM251, MedChemExpress
Código de producto. 16462617
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16462617 50 mg 50 miligramos
16486766 100 mg 100 miligramos
16469107 5 mg 5 miligramos
16406528 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16462617 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15443
MedChemExpress AM251 is a selective cannabinoid 1 (CB1) receptor antagonist with an IC50 of 8 nM. AM251 also acts as a potent GPR55 agonist with an EC50 of 39 nM.
AM251 is a selective cannabinoid 1 (CB1) receptor antagonist with an IC50 of 8 nM. AM251 also acts as a potent GPR55 agonist with an EC50 of 39 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AM251
CAS 183232-66-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H21Cl2IN4O
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (45.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NN(C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(C3=CC=C(I)C=C3)=C1C)NN4CCCCC4
Peso molecular (g/mol) 555.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 555.24
Porcentaje de pureza 98.82%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation