Learn More
AM095, MedChemExpress
Código de producto. 16496968
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496968 10 mg 10 miligramos
16463027 50 mg 50 miligramos
16457046 100 mg 100 miligramos
16449517 5 mg 5 miligramos
16431216 200 mg 200 miligramos
16401806 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16496968 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16039
MedChemExpress AM095 is a selective LPA1 receptor antagonist. The IC50 for AM095 antagonism of LPA-induced calcium flux of human or mouse LPA1-transfected CHO cells is 0.025 and 0.023 μM, respectively.
AM095 is a selective LPA1 receptor antagonist. The IC50 for AM095 antagonism of LPA-induced calcium flux of human or mouse LPA1-transfected CHO cells is 0.025 and 0.023 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AM095
Forma física Solid
CAS 1345614-59-6
Color Earth Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H23N2NaO5
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (174.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])CC1=CC=C(C2=CC=C(C3=C(NC(O[C@@H](C4=CC=CC=C4)C)=O)C(C)=NO3)C=C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 478.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 478.47
Porcentaje de pureza 98.0%