Learn More
AM-92016 hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
AM-92016 hydrochloride is a specific blocker of rectifier potassium current (IK). AM-92016 hydrochloride delays rectifier potassium channel (IK), repolarizes the membrane thereby restricting the duration of the nerve impulse thereby restricting the duration of the nerve impulse.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AM-92016 hydrochloride |
| CAS | 133229-11-5 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H25Cl3N2O4S |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 260 mg/mL (537.37 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CS(=O)(NC1=CC=C(OCC(O)CN(CCC2=CC=C(Cl)C(Cl)=C2)C)C=C1)=O.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 483.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 483.84 |
| Mostrar más |