Learn More
AM-694 (1-(5-fluoropentil)-3-(2-yodobenzoil)indol) 1,0 mg/ml en acetonitrilo, LoGiCal
Código de producto. 30461083
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Unit Size:
1 ml
Product Code. Cantidad unitSize
30461083 1 mL 1 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30461083 Supplier LoGiCal Supplier No. LGCAMP1275.1711
This item is not returnable. View return policy
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material AM694
CAS 335161-03-0
Nombres de analitos o componentes AM694
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C20 H19 F I N O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo AM-694, 1-(5-Fluoropentyl)-3-(2-iodobenzoyl)indole
Fórmula InChI InChI=1S/C20H19FINO/c21-12-6-1-7-13-23-14-17(15-8-3-5-11-19(15)23)20(24)16-9-2-4-10-18(16)22/h2-5,8-11,14H,1,6-7,12-13H2
Tipo de solución Single Solution
SMILES FCCCCCn1cc(C(=O)c2ccccc2I)c3ccccc13
Nombre IUPAC [1-(5-fluoropentil)indol-3-il]-(2-yodofenil)metanona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 435.27
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.0495 g/mol