Learn More
AM-694 (1-(5-fluoropentil)-3-(2-yodobenzoil)indol) 0,1 mg/ml en acetonitrilo, LoGiCal
Código de producto. 30464056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30464056 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30464056 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP1275.1712
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AM694
CAS 335161-03-0
Nombres de analitos o componentes AM694
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C20 H19 F I N O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo AM-694, 1-(5-Fluoropentyl)-3-(2-iodobenzoyl)indole
Fórmula InChI InChI=1S/C20H19FINO/c21-12-6-1-7-13-23-14-17(15-8-3-5-11-19(15)23)20(24)16-9-2-4-10-18(16)22/h2-5,8-11,14H,1,6-7,12-13H2
Tipo de solución Single Solution
SMILES FCCCCCn1cc(C(=O)c2ccccc2I)c3ccccc13
Nombre IUPAC [1-(5-fluoropentil)indol-3-il]-(2-yodofenil)metanona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 435.27
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.0495 g/mol