Learn More
AM 580, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15476759 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 15476759 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65155.MA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.90€
    120.65€ / 10 miligramos
    Ahorro 27.25€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El derivado retinoide se utiliza para estudios de expresión génica de la diferenciación de la línea celular del receptor de ácido retinoico-leucemia (PHL-RAR). LA AM 580 inhibe la proliferación tumoral al reducir el nivel de RARγ y activa la RAR β. Este receptor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AM 580
CAS 102121-60-8
Color Blanco
Fórmula molecular C22H25NO3
Número MDL MFCD00673916
Cantidad 10 mg
Sinónimo unii-vz5s5g9zfz, 4-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl carbonyl amino benzoic acid, vz5s5g9zfz, chembl69367, 4-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxamido benzoic acid, benzoic acid,4-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl carbonyl amino, 4-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl carbonyl aminobenzoic acid, 4-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl carboxamido benzoic acid, 4-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl carbonyl amino benzoic acid, benzoic acid, 4-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl carbonyl amino
Información de solubilidad Soluble in DMSO (20mg/ml) or ethanol (10mg/ml).
Clave InChI SZWKGOZKRMMLAJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)CCC(C)(C)C2=CC(=CC=C12)C(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Nombre IUPAC ácido 4-2[(5,5,8,8-tetrametil-6,7-dihidronaftaleno- -carbonil)amino]benzoico
Peso molecular (g/mol) 351.45
PubChem CID 2126
ChEBI CHEBI:64210
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.44
Forma física Sólido cristalino