Learn More
R&D Systems™ AM 580
Código de producto. 18710007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18710007 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18710007 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor TB0760RMU/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
A Tocris product, part of R&D Systems. AM 580 synthesized to Ancillary Material Grade
TB0760-RMU is an Ancillary Material Grade version of product AM 580 (Cat. No. 0760). Suitable for use as an ancillary reagent in the further manufacturing of cell therapies.
Find out more about our Ancillary Material Grade product range.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[[(5,6,7,8-Tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)carbonyl]amino]benzoic acid
CAS 102121-60-8
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Objetivo Retinoic Acid Receptor Agonists
Fórmula molecular C22H25NO3
Pureza 0.98