Learn More
R&D Systems™ AM 580
Código de producto. 18095782
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18095782 10 mg 10 miligramos
18095152 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18095782 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 0760/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    274.86€
    247.80€ / 10 miligramos
    Ahorro 27.06€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Retinoic acid analog; RARα agonist
AM 580 is an analog of retinoic acid that acts as a selective RARα agonist (EC50 values are 0.3, 8.6 and 13 nM for RARα, RARβ and RARγ respectively). Significantly induces IL-4, IL-5 and IL-13 and inhibits IL-12 and IFNγ synthesis, and induces cell differentiation with over 7 times the activity of retinoic acid in vitro.
AM 580 synthesized to Ancillary Material Grade also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102121-60-8
Fórmula molecular C22H25NO3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AM 580
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.44
Pureza >98%
Peso molecular 351.45