Learn More
AM-4668, MedChemExpress
Código de producto. 16417977
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16417977 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16417977 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12585
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress AM-4668 is a GPR40 agonist for type 2 diabetes. EC50s of 3.6 nM and 36 nM for GPR40 in A9 cells (GPR40 IP3 assay) and CHO cells (GPR40 aequorin assay), respectively.
AM-4668 is a GPR40 agonist for type 2 diabetes. EC50s of 3.6 nM and 36 nM for GPR40 in A9 cells (GPR40 IP3 assay) and CHO cells (GPR40 aequorin assay), respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AM-4668
CAS 1011531-27-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H19F3N2O4S
Cantidad 5 mg
SMILES OC(C[C@H](C1=NOC=C1)C(C=C2)=CC=C2OCC(S3)=C(C)N=C3C4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)=O
Peso molecular (g/mol) 488.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 488.48
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation