Learn More
AM 404-d4, TRC
Código de producto. 17937439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17937439 1 mg 1 miligramo
17929149 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 17937439 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5758121MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185244-71-6
Fórmula molecular C26H33D4NO2
Peso molecular (g/mol) 399.6
Sinónimo (5Z,8Z,11Z,14Z)-N-(4-Hydroxyphenyl-d4)-5,8,11,14-eicosatetraenamide, (all-Z)-N-(4-Hydroxyphenyl-d4)-5,8,11,14-eicosatetraenamide;
Nombre IUPAC (5Z,8Z,11Z,14Z)-N-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hidroxifenil)icosa-5,8,11,14-tetraenamida
SMILES OC1=C([2H])C([2H])=C(NC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)C([2H])=C1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AM 404-d4
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-26(29)27-24-20-22-25(28)23-21-24/h6-7,9-10,12-13,15-16,20-23,28H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,27,29)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-/i20D,21D,22D,23D