Learn More
Velp Scientifica™ Agitador digital de placa calefactora multiposición AM 4
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30042338 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Placa calefactora de agitación c/ext. Sonda
Solo placa calefactora con agitación
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye unitSize
30042338 Solo placa calefactora con agitación cada uno
30042337 Placa calefactora de agitación c/ext. Sonda cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30042338 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor F20500600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2565.52€
    2328.00€ / paquete de 1
    Ahorro 237.52€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El agitador de placa calefactora multiposición digital AM 4 cuenta con cuatro placas independientes en CerAlTop™ , garantizando una termorregulación precisa del medio, alta seguridad y máxima fiabilidad.
Excelente termorregulación para una alta reproducibilidad.
  • Agitador de placa calefactora de múltiples posiciones para aplicaciones de laboratorio sensibles a la temperatura donde se requiere una termorregulación precisa y exacta de la muestra para garantizar la máxima reproducibilidad.
  • El AM 4 Digital se puede conectar a sondas externas Pt100 y Pt1000 o al VTF para un control preciso de la temperatura del medio.
  • Al trabajar con sondas Pt100 y Pt1000, es posible lograr un calentamiento preciso del medio hasta 310 C °con una precisión de ±1.0 °C
  • El VTF puede termorregular la temperatura hasta °300 C con una precisión excepcional. ±0,5 °C
  • Exclusivo CerAlTop™ Las placas, fabricadas en aleación de aluminio recubiertas de cerámica, garantizan una excelente homogeneidad de temperatura y una resistencia superior a los productos químicos y a los arañazos.
Máxima protección y comodidad
  • Garantiza un alto nivel de seguridad y protección para los operadores del laboratorio.
  • Los discos aislantes protegen los componentes electrónicos internos y la robusta carcasa de aluminio fundido a presión permite que el AM 4 Digital soporte los entornos y aplicaciones de laboratorio más exigentes.
  • Varias funciones de seguridad, como circuitos de seguridad, protección contra sobretemperatura y alarmas de detección de sonda, protegen a los usuarios en sus operaciones diarias.
  • También es posible limitar la temperatura máxima de funcionamiento para satisfacer las más altas necesidades de seguridad.
  • Se muestra un mensaje de seguridad 'Caliente' cuando la temperatura de la placa es superior a 50 °C y la función de calentamiento no está activa.
Interfaz de usuario inteligente combinada con una potente agitación
  • Cuatro pantallas digitales brillantes y fáciles de leer monitorean constantemente la temperatura y la velocidad de agitación.
  • Establezca cada posición de forma independiente con la máxima precisión
  • El rango de ajuste de velocidad va de 50 a 1500 rpm, y con el potente motor sin escobillas es posible agitar volúmenes de hasta 20 L (H 2 O).
  • Equipado con ingeniería VELP SpeedServo™ Tecnología de compensación de par que garantiza una velocidad constante incluso cuando cambia la viscosidad del medio
Especificaciones
Material de la placa superior Aleación de aluminio recubierta de cerámica
Tensión 230 V
Incluye Solo placa calefactora con agitación
Material del cuerpo Estructura de aluminio pintado con epoxi
Tamaño 135 mm (Diám)
Temperatura (métrico) Hasta 310 °C
Tipo Placa calefactora de agitación magnética
Forma Redondo
Carga máx. de muestra 20 L
tipo de tapón UE/Reino Unido/AUS/CN
N.º de posiciones 4
Tamaño máx. del recipiente 20 L
Intervalo de agitación De 50 a 1500 rpm
Garantía 3 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 715 x 90 x 270 mm
Pantalla Digital