Learn More
AM 251, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AM251 |
| CAS | 183232-66-8 |
| Fórmula molecular | C22 H21 Cl2 I N4 O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1H-Pyrazole-3-carboxamide, 1-(2,4-dichlorophenyl)-5-(4-iodophenyl)-4-methyl-N-1-piperidinyl-, 1-(2,4-Dichlorophenyl)-5-(4-iodophenyl)-4-methyl-N-1-piperidinyl-1H-pyrazole-3-carboxamide, AM 251, AM 251 (pharmaceutical) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H21Cl2IN4O/c1-14-20(22(30)27-28-11-3-2-4-12-28)26-29(19-10-7-16(23)13-18(19)24)21(14)15-5-8-17(25)9-6-15/h5-10,13H,2-4,11-12H2,1H3,(H,27,30) |
| SMILES | Cc1c(nn(c2ccc(Cl)cc2Cl)c1c3ccc(I)cc3)C(=O)NN4CCCCC4 |
| Nombre IUPAC | 1-(2,4-diclorofenil)-5-(4-yodofenil)-4-metil-N-piperidin-1-ilpirazol-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 555.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 554.0137 |