Learn More
AM-2394, MedChemExpress
Código de producto. 16479506
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16479506 50 mg 50 miligramos
16435597 5 mg 5 miligramos
16434266 100 mg 100 miligramos
16412858 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16479506 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100221
MedChemExpress AM-2394 is a structurally distinct glucokinase activator (GKA). AM-2394 activates glucokinase (GK) with an EC50 of 60 nM.
AM-2394 is a structurally distinct glucokinase activator (GKA). AM-2394 activates glucokinase (GK) with an EC50 of 60 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AM-2394
CAS 1442684-77-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H25N5O4
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (70.84 mM)
SMILES O=C(NC)NC1=CC(OC2=CC(C)=CN=C2)=C(C3=CC=C(OCC(C)(O)C)N=C3)C=N1
Peso molecular (g/mol) 423.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.47
Porcentaje de pureza 99.48%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism