Learn More
AM-2099, MedChemExpress
Código de producto. 16489686
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489686 50 mg 50 miligramos
16485867 5 mg 5 miligramos
16474426 100 mg 100 miligramos
16443138 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16489686 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100727
MedChemExpress AM-2099 is a potent and selective inhibitor of voltage-gated sodium channel Nav1.7 with an IC50 of 0.16 μM for human Nav1.7.
AM-2099 is a potent and selective inhibitor of voltage-gated sodium channel Nav1.7 with an IC50 of 0.16 μM for human Nav1.7.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AM-2099
CAS 1443373-17-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H13F3N4O3S2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (321.57 mM)
SMILES COC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1C2=NC=NC3=CC(S(=O)(NC4=NC=CS4)=O)=CC=C32
Peso molecular (g/mol) 466.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.46
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation